EP6001040111
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x DWP (53 mm/ 2 in), (14 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(14 x 1) configuration
Holds 14 x DWP (53 mm/ 2 in)
rack for DWP (53 mm/ 2 in)
side access
with locking rod
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001040111 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
140 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
Capacità
(max box size (mm): 86 x 128)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)