GEUS78220
illustra™ ExoProStar™
Cytiva US78220, sufficient for 20 reactions
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 20 reactions
Produttore/marchio commerciale
Cytiva US78220
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Enzymes optimized to work together for high efficiency removal of unincorporated primers and nucleotides
- Enzymes provided in two separate tubes; just two simple pipetting steps are needed to prepare the reaction
- Fast 30 min protocol
- Scalable for different reaction sizes
- No loss of PCR product
- Easy to automate
- Complete heat inactivation of the enzymes within 15 min
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)