EP6001022210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 4) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(4 x 4) configuration
Holds 8 x 53 mm/2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 16 (4 x 4)
max. box size [mm]: 136 x 136
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001022210 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
563 mm (22.2 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 231 mm (9.1 in.)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)