Documenti fondamentali
EP5895170005
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
Scegli un formato
1 EA
CHF 3’110.00
CHF 3’110.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 3’110.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 3’110.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Caratteristiche
to hold x plates
to hold 0.2 mL to 500 mL tues and bottles
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5895170005
Parametri
4,000 max. RCF (3,220 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5910R
Descrizione generale
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)