Documenti fondamentali
EP5825747003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 27 x 5 mL FACS, pack of 2
Scegli un formato
2 EA
CHF 369.00
CHF 369.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 369.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 369.00
Check Cart for Availability
Materiali
round bottom
Caratteristiche
capacity 27 x 5 mL FACS
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825747003 (Global)
Parametri
3,229 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
115 mm
Diametro
12 mm
Compatibilità
for use with 750 mL round bucket
Descrizione generale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)