Documenti fondamentali
EP5825736001
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes, pack of 2
Scegli un formato
2 EA
CHF 351.00
CHF 351.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 351.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 351.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Materiali
round bottom
Caratteristiche
capacity 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes,
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825736001 (Global)
Parametri
3,061 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
119 mm
Diametro
16 mm
Compatibilità
for use with 750 mL round bucket
Descrizione generale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)