Documenti fondamentali
EP5820771003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-35-48-17, to hold, 24 x 15 mL conical tubes, with 24 steel sleeves and adapters
Scegli un formato
1 EA
CHF 871.00
CHF 871.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 871.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 871.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
to hold 24 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 24 steel sleeves and adapters
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820771003 (Global)
Parametri
5500 rpm speed
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descrizione generale
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)