Documenti fondamentali
EP5810763002
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 4x50ml Falcon-tubes (without aerosol- tight caps), set of 2 pieces
Scegli un formato
2 EA
CHF 190.00
CHF 190.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 190.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 190.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
for use with 4x50ml Falcon-tubes (without aerosol- tight caps)
Confezionamento
set of 2 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5810763002
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 250 mL rectangular buckets
Descrizione generale
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)