Documenti fondamentali
EP5804776003
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 15 mL Falcon, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
CHF 105.00
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 105.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
holds 1 tube 15 mL Falcon
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804776003
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor F-34-6-38
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)