Documenti fondamentali
EP5804752007
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 2.6-7 mL, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
CHF 176.00
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 176.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 2.6-7 mL
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804752007
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)