EP5804712005
Eppendorf® Aerosol-tight caps
for 100 ml rectangular buckets, set of 2 ea
Scegli un formato
CHF 144.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 144.00
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for 100 ml rectangular buckets
Confezionamento
set of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804712005
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)