Documenti fondamentali
EP5804706005
Eppendorf® 4 Falcon Buckets
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
Scegli un formato
2 EA
CHF 748.00
CHF 748.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 748.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
CHF 748.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
Confezionamento
set of 4 pieces
Produttore/marchio commerciale
5804706005
Eppendorf® 5804706005
Eppendorf®
tecniche
centrifugation: suitable
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)