CLS352098
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 50 mL, conical polypropylene, cap, screw, racked, sterile
Sinonimo/i:
culture tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap screw
Produttore/marchio commerciale
Corning 352098
Capacità
50 mL
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)