EP5702735000
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 4-10ml, pack of 2 ea
Scegli un formato
CHF 212.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 212.00
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds Vacutainer and Falcon tubes 4-10ml
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702735000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 100 mL round buckets
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)