Documenti fondamentali
EP5495401008
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420
Sinonimo/i:
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5420, Aluminum Rotor Lid, Rotor cap
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.15
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5495401008
Compatibilità
Rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420
Descrizione generale
Rotor lid, for rotor FA-24x2, incl. 1 seal, Centrifuge 5420
Applicazioni
CENTRIFUGATION
Caratteristiche e vantaggi
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5420
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)