EP5492008810
Eppendorf® Buckets
fitting rotors A-12-11 & A-8-11, set of 8 pieces
Sinonimo/i:
Eppendorf® Buckets
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
fitting rotors A-12-11 & A-8-11
Confezionamento
set of 8 pieces
Produttore/marchio commerciale
5492008810
Eppendorf® 5492008810
Eppendorf®
tecniche
centrifugation: suitable
Descrizione generale
Buckets for Eppendorf centrifuge buckets.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)