Documenti fondamentali
EP5427755004
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-48-11, non aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427755004 (Global)
Parametri
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5430/5430R
Descrizione generale
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)