EP5409704001
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-24-11-Kit, aerosol tight, Eppendorf® 5409704001 (Global), lid
Scegli un formato
CHF 998.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 998.00
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5409704001 (Global)
Parametri
13,200 rpm
19,100 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5427R
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Max. speed: 19,090 × g (13,200 rpm)
- Rotor with higher rim for safe centrifugation of up to 24 spin columns
- Aerosol-tight with Eppendorf QuickLock lid
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)