Documenti fondamentali
EP5427708006
Adapter for Eppendorf® F-45-18-17-Cryo Rotor
holds 1 x 1.5 mL HPLC vials, pack of 18 ea
Scegli un formato
18 EA
CHF 161.00
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
18 EA
CHF 161.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
holds 1 x 1.5 mL HPLC vials
Confezionamento
pack of 18 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427708006 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor F-45-18-17-Cryo
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)