EP022653008
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-24-11, aerosol tight, lid, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-24-11, aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0022653008 (North America)
Parametri
15,000 max. RCF (21,130 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5424/5424R