EP022639226
Eppendorf® Adapter
to hold, 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
POM
Caratteristiche
to hold 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639226
Compatibilità
Rotor A-4-38
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)