Documenti fondamentali
EP022638483
Rubber Mat for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
for 250 mL bucket adapter, pack of 4
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Confezionamento
pack of 4
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638483
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 250 mL rectangular buckets
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)