Documenti fondamentali
EP0030132882
Eppendorf® real-time PCR tube strips without caps
pack of 120 ea
Scegli un formato
120 EA
CHF 201.00
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
120 EA
CHF 201.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Materiali
conical bottom
white tube
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 120 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030132882
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.1 mL
Descrizione generale
  • White wells for better reflection.
  • High mechanical stability.
  • Extremely thin walls for optimal heat transfer.
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)