BR781325
BRAND® strips of 8 PCR tubes
polypropylene tube, white, capacity 0.2 mL
Sinonimo/i:
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Scegli un formato
CHF 114.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 114.00
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
white
Caratteristiche
neck thread push fit
for qPCR
separate lid strips
Confezionamento
pack of 125 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781325
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.2 mL
Volume d’esercizio
0.2 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)