EP0030132505
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
blue plate, conical bottom white wells, skirted, pkg of 25 ea
Scegli un formato
CHF 211.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
conical bottom white wells
CHF 211.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
blue plate
conical bottom white wells
Caratteristiche
skirt
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030132505
tecniche
PCR: suitable
Misura
96 well
Volume d’esercizio
150 μL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)