Documenti fondamentali
EP0030120221
Microprovette Eppendorf® Safe-Lock
capacity 2.0 mL, blue, pack of 1000 ea
Scegli un formato
1 PKG
CHF 104.00
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 104.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Materiali
blue
blue cap
blue tube
cap (plug seal)
polypropylene cap
polypropylene tube
round bottom
Caratteristiche
graduations
neck thread Push fit
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030120221
Capacità
2.0 mL
Caratteristiche e vantaggi
  • Il coperchio ribaltabile Eppendorf ®Safe-Lock fornisce una protezione aggiuntiva che evita l'apertura involontaria durante l'incubazione e la conservazione.
  • A prova di g®: fornisce una elevata stabilità durante la centrifugazione e previene la perdita di campione dovuta alla rottura della provetta.
  • Le ottime proprietà di tenuta garantiscono sicurezza nel caso di campioni pericolosi e tassi di evaporazione minimi durante la conservazione a lungo termine.
  • Le ampie superfici presentii sul coperchio opaco e sul lato della provetta consentono di contrassegnare facilmente il campione.
  • Adatta a temperature comprese tra -86 °C e 100 °C
  • Autoclavabile aperta (121 °C, 20 min).
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)