EP0030010027
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (0.2-20 μL), L (40 mm), medium gray Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
Scegli un formato
CHF 37.80
Scegli un formato
About This Item
CHF 37.80
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
DNase free
individually wrapped
Confezionamento
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030010027
Lunghezza
(40 mm)
Volume massimo
20 μL
Volume
(0.2-20 μL)
Colore
medium gray Tray
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)