Vai a
E7131
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin acetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
DADLE
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 36.10
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 147.00
CHF 124.95
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 362.00
CHF 307.70
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H39N5O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
569.65
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
CHF 36.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C29H39N5O7.C2H4O2/c1-17(2)13-24(29(40)41)34-28(39)23(15-19-7-5-4-6-8-19)33-25(36)16-31-26(37)18(3)32-27(38)22(30)14-20-9-11-21(35)12-10-20;1-2(3)4/h4-12,17-18,22-24,35H,13-16,30H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,38)(H,33,36)(H,34,39)(H,40,41);1H3,(H,3,4)/t18-,22+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
YRZBXSPTRALQEX-IIKZURRYSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
mouse ... OPRD1(18386)
rat ... OPRD1(24613)
General description
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin acetate salt, also called DADLE, is an analog of endogenous δ-opioid peptide encephalin, and is metabolically stable.[1]
Application
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin or DADLE has been used for use in immunocomplex kinetic assay, to determine the activation of p70s6k by DADLE in the cell clones D2 and DOE and in non-transfected parental Rat-1 fibroblasts[2] and to assess the analgesic effect of WIN55,212-2 in mice.[3]
Biochem/physiol Actions
Prototypical δ-agonist; more potent and selective than Leu-enkephalin and Met-enkephalin.
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin can induce hibernation in ground squirrels, during summers, when they do not normally hibernate. In multiorgan block preparation, it can prolong the survival time of organs such as, heart, lung, liver, spleen and kidney, up to 46hrs. It aids in tolerance development of myocardium to ischemia. It might have tissue protective role in central nervous system.[1] It prevents and reverses methamphetamine (METH)-induced damage of dopaminergic terminals of brain. It prevents naltrexone-sensitive PC12 cell apoptosis in serum deprivation conditions. Thus, it might play an essential role in the survival of neurons and organs.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E3888M6638L9133
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
mouse ... OPRD1(18386)
rat ... OPRD1(24613)
Gene Information
-
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386), OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613), OPRM1(25601)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386), OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613), OPRM1(25601)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)