Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 224.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Enniatin B, from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
biological source
Gnomonia errabunda
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C1=O)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C
InChI
1S/C33H57N3O9/c1-16(2)22-31(40)43-26(20(9)10)29(38)35(14)24(18(5)6)33(42)45-27(21(11)12)30(39)36(15)23(17(3)4)32(41)44-25(19(7)8)28(37)34(22)13/h16-27H,1-15H3/t22-,23-,24-,25+,26+,27+/m0/s1
InChI key
MIZMDSVSLSIMSC-VYLWARHZSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC) | description from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC) | description from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC) | description from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility methanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL | solubility ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL | solubility methanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL |
| biological source Gnomonia errabunda | biological source Gnomonia errabunda | biological source Gnomonia errabunda | biological source Gnomonia errabunda |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?