Nome del prodotto
Enniatin A, from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
biological source
Gnomonia errabunda
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C1=O)C(C)C)[C@H](CC)C)C)C(C)C)[C@H](CC)C)C)C(C)C)[C@H](CC)C)C
InChI
1S/C36H63N3O9/c1-16-22(10)25-34(43)46-29(20(6)7)32(41)38(14)27(24(12)18-3)36(45)48-30(21(8)9)33(42)39(15)26(23(11)17-2)35(44)47-28(19(4)5)31(40)37(25)13/h19-30H,16-18H2,1-15H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI key
TWHBYJSVDCWICV-BHZTXFQCSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?