Documenti fondamentali
E5376
Supelco
Etiocholan-17β-ol-3-one
Sinonimo/i:
17β-Hydroxy-5β-androstan-3-one, 17β-Hydroxyetiocholan-3-one, 5β-Androstan-17β-ol-3-one, 5β-Dihydrotestosterone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Stringa SMILE
CC12CCC3C(CCC4CC(=O)CCC34C)C1CCC2O
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)