Vai a
E3511
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester
≥99%
Sinonimo/i:
Dihomo-γ-linolenic acid methyl ester, Fame 20:3n-6, Methyl DGLA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 252.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H36O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
CHF 252.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
InChI key
QHATYOWJCAQINT-JPFHKJGASA-N
Packaging
Sealed ampule
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D4034L6031M3378
description
≥99%
description
≥98%
description
-
description
≥99% (GC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)