Vai a
E3145
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
≥90%
Sinonimo/i:
NOC-12
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H16N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNCCN(CC)\[N+]([O-])=N\O
InChI
1S/C6H16N4O2/c1-3-7-5-6-9(4-2)10(12)8-11/h7,11H,3-6H2,1-2H3/b10-8-
InChI key
DPKCLDSTXVCYSN-NTMALXAHSA-N
General description
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene (NOC12) is a donor of nitric oxide (NO). It has a long half-life of 327 minutes.
Application
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene has been used as nitric oxide (NO) donor to study its effects on the isolated trachea preparations from control and ovalbumin-sensitized guinea pigs in vitro. It has also been used as a NO-releasing substance to study its effects on the body contractions patterns of Tethya wilhelma.
Biochem/physiol Actions
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene (NOC12) liberates nitric oxide (NO) without the use of cofactors or enzymes and the formation of hazardous metabolites. A low dose of NOC12 protects astrocytes from reperfusion injury via a cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signal. Higher dosages of NOC12 aggravates reperfusion damage through a cyclic guanosine monophosphate (cGMP)-independent mechanism.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
139335
description
≥90%
description
98%
assay
≥90%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Pittogrammi
Flame
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Self-react. C
Classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)