139335
3-Methyl-1-(p-tolyl)triazene
98%
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
75-80 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNN=Nc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11N3/c1-7-3-5-8(6-4-7)10-11-9-2/h3-6H,1-2H3,(H,9,10)
DNGJVDGPCGXBFF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?