E0758
L(+)-Erythrose
~40%, syrup
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
syrup
Concentrazione
~40%
Colore
light yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m1/s1
YTBSYETUWUMLBZ-DMTCNVIQSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)