E003876
BICINE
Sinonimo/i:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Prodotti consigliati
Intervallo di pH utile
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
Stringa SMILE
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)