Documenti fondamentali
D8508
Sigma-Aldrich
1,3-Dipentadecanoin (C15:0)
≥99%
Sinonimo/i:
1,3-Dipentadecanoylglycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H64O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
Qualità
May contain a small amount of 1,2-isomer
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3