Documenti fondamentali
D8151
Sigma-Aldrich
DIPSO sodium salt
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
3-(N,N-Bis[2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Formula condensata:
C7H16NO6SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
Saggio
≥99% (titration)
Stato
crystalline powder
Intervallo di pH utile
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
Solubilità
water: 0.333 g/L, clear to slightly hazy, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
[Na+].OCCN(CCO)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14;/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
UASJMJKAMKICKL-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)