Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 321.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
R(−)-Denopamine, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCNC[C@H](O)c2ccc(O)cc2)cc1OC
InChI
1S/C18H23NO4/c1-22-17-8-3-13(11-18(17)23-2)9-10-19-12-16(21)14-4-6-15(20)7-5-14/h3-8,11,16,19-21H,9-10,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI key
VHSBBVZJABQOSG-INIZCTEOSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), film | description ≥99% (GC), liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (GC) |
| form powder | form powder | form film | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: insoluble | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 0.5 mg/mL, clear | solubility ethanol: 50 mg/mL |
| color white | color white to beige | color colorless to white | color yellow |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?