Vai a
D6066
Dialysis sacks
Avg. flat width ~34 mm, MWCO 14,000 Da
Sinonimo/i:
Dialysis Bags, Dialysis Equipment
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 138.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
CHF 138.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
pore size
14,000 Da MWCO
General description
Cellulose tubing; will retain proteins with M.W. > 12,000 Da
Inflated diameter approx. 21 mm (0.83 in.); pre-cut; open ended; dry unwashed; approx. length = 30 cm (12 in.)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D9277D9402D9652
vibrant-m
D6066
Dialysis sacks
description
Avg. flat width ~34 mm, MWCO 14,000 Da
description
avg. flat width 10 mm (0.4 in.)
description
avg. flat width 76 mm (3.0 in.)
description
avg. flat width 33 mm (1.3 in.)
pore size
14,000 Da MWCO
pore size
-
pore size
-
pore size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis sacks
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)