Vai a
D5439
2,3-Dimethoxy-1,4-naphthoquinone
≥99%, solid
Sinonimo/i:
DMNQ
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 157.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 629.00
CHF 534.65
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
CHF 157.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=C(OC)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H10O4/c1-15-11-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(14)12(11)16-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
ZEGDFCCYTFPECB-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Dimethoxy-1,4-naphthoquinone has been used to investigate the effects of ethanol on podocyte apoptosis under hypoxic and hyperoxic conditions.
Used to study the role of ROS in cell toxicity, apoptosis, and necrosis.
Biochem/physiol Actions
2,3-dimethoxy-1,4-naphthoquinone (DMNQ) has the ability to produce H2O2 through redox cycling but fails to conjugate with glutathione (GSH).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E1904B7431C0735
Bryostatin 1 ≥99%, solid
Sigma-Aldrich
B7431
Bryostatin 1
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99%
assay
>99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)