Vai a
D3876
2′-Deoxyuridine 5′-monophosphate disodium salt
≥98% (HPLC), synthetic (organic), powder
Sinonimo/i:
dUMP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 258.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 444.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1360.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11N2O8PNa2
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.15
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
255-687-1
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
CHF 258.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2′-Deoxyuridine 5′-monophosphate disodium salt, Sigma Grade
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H13N2O8P.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)19-6(5)4-18-20(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
InChI key
WXIVKKBDJOCRNB-UHFFFAOYSA-N
General description
2′-Deoxyuridine 5′-monophosphate disodium salt (dUMP) is a substrate for thymidylate synthase and is converted to deoxythymidine monophosphate (dTMP).
Application
2′-Deoxyuridine 5′-monophosphate disodium salt has been used:
  • in ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS) assay
  • to stimulate proliferation of peripheral blood mononuclear cell (PBMCs) exposed to influenza virus antigen
  • in thymidylate synthase activity assay Helicobacter pylori
2′-Deoxyuridine 5′-monophosphate (dUMP) is used by the enzyme thymidylate synthetase (TS) (EC 2.1.1.45) for the de novo production of dTMP. dUMP is used as the reference substrate in studies of dUMP analogues in potential chemotherapy applications.
Biochem/physiol Actions
2′-Deoxyuridine 5′-monophosphate disodium salt (dUMP) conversion to pyrimidine is inhibited by methotrexate. The inhibition of dUMP to deoxythymidine monophosphate (dTMP) at the methylation step is a key in controlling bacterial and eukaryotic cell growth.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D4001U6375D7750
description
Sigma Grade
description
≥95%
description
≥99%
description
Sigma Grade, ≥95.0%
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
-
grade
Sigma Grade
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
(chemical)
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥95.0%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)