Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 541.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥90.0%
form
powder
solubility
0.1 M HCl: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90.0% | description ≥91.0% dry basis (HPLC) | description powder or crystals | description powder |
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes |
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum mycobacteria |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥90.0% | assay ≥91.0% dry basis (HPLC) | assay 89.5-102.0% anhydrous basis | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?