Documenti fondamentali
S4030
Millipore
Dextran Sulfate Solution
50% (w/v) liquid
Sinonimo/i:
dextran sulfate buffer, hybridization accelerant, hybridization additive, northern blot hybridization component, southern blot hybridization component
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Destrano solfato, soluzione al 50%,
Confezionamento
pkg of 100 mL
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
hybridization: suitable (nucleic acid)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il destrano solfato (MW >500.000) viene utilizzato come additivo nelle soluzioni contenenti le sonde per l′ibridazione. La sua presenza è in grado di accelerare la velocità di ibridazione di un fattore 10. L′aggiunta di destrano solfato induce la formazione, tra le sonde, di un network esteso di legami che favoriscono una maggiore sensibilità nel corso dell′analisi degli acidi nucleici immobilizzati sulla membrana. Il prodotto è fornito come soluzione acquosa al 50% (p/v).
Applicazioni
Destrano solfato (o solfato di destrano) - soluzione al 50%
Per preparare una soluzione contenente destrano solfato al 10%, si aggiungano 8 ml del buffer di preibridazione a 2 ml di una soluzione acquosa di destrano solfato al 50%.
Per determinare in maniera precisa la concentrazione di destrano solfato necessaria nelle differenti condizioni di ibridazione, si faccia riferimento al documento "Hybrisol Nomograph for Dextran Sulfate”, accessibile nella sezione “Protocollo” della pagina del prodotto S4030 sul sito www.sigmaaldrich.com.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Is this in the form of dextran sulfate sodium salt?
    1 answer
    1. This product is prepared from Dextran Sulfate Sodium Salt, CAS 9011-18-1. The solution is not tested for sodium content during or following preparation.