D1880
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-threonine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@H](Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)