Documenti fondamentali
D1750
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C21H22N2O4S/c1-23(2)19-12-6-11-17-16(19)10-7-13-20(17)28(26,27)22-18(21(24)25)14-15-8-4-3-5-9-15/h3-13,18,22H,14H2,1-2H3,(H,24,25)/t18-/m0/s1
GPIOGTIFRDHWSB-SFHVURJKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3