Merck
C1997
CYM-5442
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-(5-(3,4-diethoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl amino) ethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H27N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc(cc1OCC)-c2nc(no2)-c3cccc4C(CCc34)NCCO
InChI
1S/C23H27N3O4/c1-3-28-20-11-8-15(14-21(20)29-4-2)23-25-22(26-30-23)18-7-5-6-17-16(18)9-10-19(17)24-12-13-27/h5-8,11,14,19,24,27H,3-4,9-10,12-13H2,1-2H3
InChI key
NUIKTBLZSPQGCP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CYM-5442 is a highly-selective S1P1 (Spingosine 1-Phosphate Receptor 1) agonist that activates S1P1-dependent pathways in vitro and to levels of full efficacy in vivo through a hydrophobic pocket, separable from the orthosteric site of S1P binding that is headgroup dependent. This is a different site from those involved in the activities of other agonists such as FTY720 and SEW2871.
CYM-5442 is a highly-selective S1P1 (Spingosine 1-Phosphate Receptor 1) agonist that activates S1P1-dependent pathways in vitro and to levels of full efficacy in vivo.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)