Documenti fondamentali
D124
Supelco
Doxepin hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.84
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Julia Rossmann et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1000, 84-94 (2015-07-27)
Matrix effects that occur during quantitative measurement by liquid chromatography mass spectrometry specifically when using electrospray ionization are a widely recognized phenomenon. Sample matrix compounds affect the ionization process of the target analytes, lead to a low signal response, and