D1131
Dansyl-DL-valine cyclohexylammonium salt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.CC(C)C(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S.C6H13N/c1-11(2)16(17(20)21)18-24(22,23)15-10-6-7-12-13(15)8-5-9-14(12)19(3)4;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-11,16,18H,1-4H3,(H,20,21);6H,1-5,7H2
XAAKQPYBZYQKNA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Electrophoresis, 39(2), 363-369 (2017-09-12)
Pillar[n]arenes have achieved much interest in material chemistry and supramolecular chemistry due to unusual pillar shape structure and high selectivity toward guest. However, pillar[n]arenes have not yet been applied in capillary electrochromatography. This work at first time reports that carboxylatopillar[5]arene
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.