Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 232.00 CHF 197.20 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 929.00 CHF 789.65 |
Informazioni su questo articolo
CHF 197.20
Prezzo di listinoCHF 232.00Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C([C@@H](O)C[C@]2([H])C1=CC[C@]([C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@@](C)(O)C(/C=C/C(C)(C)OC(C)=O)=O)(C)[C@]3(C)C4)([H])[C@@]2(C)C4=O)=O
InChI
1S/C32H46O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-13,19-22,25,34-35,39H,11,14-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,20+,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
InChI key
IXQKXEUSCPEQRD-DKRGWESNSA-N
Application
- as a signal transducer and activator of transcription 3 (stat3) inhibitor to determine its effect on the expression of human lysosomal acid lipase (hLAL) in myeloid-derived suppressor cells (MDSCs).
- as an ecdysone receptor (EcR) antagonist injection to lower the levels of 20-hydoxyecdysone (20E) signaling in butterflies.
- to determine its effect on the cell viability of pancreatic cancer cell lines.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥95% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color - | color white to off-white | color white to beige |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?